B12601
4-Benzoylbiphenyl
99%
Synonyme(s) :
4-Phenylbenzophenone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Point d'ébullition
419-420 °C (lit.)
Pf
99-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C19H14O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14H
Clé InChI
LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.