ALD00066
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl fluoride
95%
Synonyme(s) :
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl fluoride
About This Item
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
53-58 °C
Chaîne SMILES
O=S(C1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F)(F)=O
InChI
1S/C7H3BrF4O3S/c8-4-1-2-6(16(12,13)14)5(3-4)15-7(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
WWXPNOFROLLPOF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable