Key Documents
A0786
Sigma-Aldrich
Adipic semialdehyde methyl ester
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCC=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6-8/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
FDNFXHCDOASWAY-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
R C Bernotas et al.
The Biochemical journal, 270(2), 539-540 (1990-09-01)
An improved, high-yield synthesis of the corresponding N-carboxypentyl derivatives of three iminoalditol glycosidase inhibitors has been developed for affinity chromatography enzyme purification. Reductive amination of 1-deoxynojirimycin (or its D-manno or D-galacto analogues) with methyl 5-formylvalerate and NaBH3CN at neutral pH