95941
Z-D-Asn-OH
purum, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Z-D-asparagine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.25
Beilstein:
2294171
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (TLC)
Chaîne SMILES
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O