935654
Tris(trimethylsilyl) borate
≥99.5%, battery grade
Synonyme(s) :
Boric acid tris(trimethylsilyl) ester, TMSB, Tris(trimethylsiloxy)borane, Tris(trimethylsiloxy)boron
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Application: Battery manufacturing
Pureté
≥99.5%
Forme
(Colorless liquid)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
Point d'ébullition
186 °C (lit.)
186 °C
Pf
-35 °C
Densité
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OB(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27BO3Si3/c1-14(2,3)11-10(12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-9H3
Clé InChI
YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
TMSB also has catalytic properties, which make it useful in organic synthesis reactions and as a reagent in the manufacturing of pharmaceuticals and other chemicals.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup