914258
Carboxylic acid-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5,000, PCL average Mn 10,000
Synonyme(s) :
Carboxylic acid PEG-PCL diblock copolymer, Carboxylic acid-PEG-PCL, PEG-b-PCL, PEG-PCL
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or chunks
Niveau de qualité
Poids mol.
PCL average Mn 10,000 (by NMR)
PCL average Mn 10,000
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000
Couleur
white to beige
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]OCCCCCC(OCCOCCC(O)=O)=O
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable