Documents
87028
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥98.0%
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0%
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-4-2-1-3-6(7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m1/s1
Clé InChI
IOABLDGLYOGEHY-MRVPVSSYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable