Key Documents
857769
Sigma-Aldrich
Ethyl linoleate
98%
Synonyme(s) :
Linoleic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.50
Numéro Beilstein :
1727827
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
224 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
Clé InChI
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Ethyl linoleate solated from Oxalis triangularis inhibits forskolin-induced melanogenesis and tyrosinase activity in mouse B16 melanoma cells . This anti-melanogenic effect is mediated by inhibiting cAMP production.
Remplacé(e)(s) par