Key Documents
763578
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraphenylnaphthalene-2,6-diamine
98% (HPLC)
Synonyme(s) :
NDDP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H26N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98% (HPLC)
Forme
solid
Pf
272-276 °C
λmax
312 nm in dichloromethane
341 nm in dichloromethane
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc4cc(ccc4c3)N(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H26N2/c1-5-13-29(14-6-1)35(30-15-7-2-8-16-30)33-23-21-28-26-34(24-22-27(28)25-33)36(31-17-9-3-10-18-31)32-19-11-4-12-20-32/h1-26H
Clé InChI
LEXCBRKPOZULQO-UHFFFAOYSA-N
Application
This material is used as a high performance host material for OLED devices showing increased external quantum efficiency of ~11%.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Wu; C.; et al.
Advances in Functional Materials, 19, 3157-3157 (2009)