Documents
750352
Sigma-Aldrich
3-(Fmoc-amino)benzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H16N2O2
Poids moléculaire :
340.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
165-170 °C
Groupe fonctionnel
Fmoc
Chaîne SMILES 
O=C(Nc1cccc(c1)C#N)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H16N2O2/c23-13-15-6-5-7-16(12-15)24-22(25)26-14-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-12,21H,14H2,(H,24,25)
Clé InChI
SMYGNDZAWDSFSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable