740020
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
198-201 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
IRHPJGPQWZEZRX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable