Principaux documents
729736
Sigma-Aldrich
4-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
97%
1 G
381.00 CHF
381.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
381.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
381.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
200-205 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1c[nH]c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-4-2-5(6(8)9)7-3-4/h2-3,7H,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
YXYAHRAFINYJPL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable