Principaux documents
728446
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorobutyl)morpholine hydrochloride
97.0-103.0% (T)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16ClNO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.13
Beilstein:
3687970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97.0-103.0% (T)
Forme
crystals
Groupe fonctionnel
chloro
ether
Chaîne SMILES 
Cl.ClCCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H16ClNO.ClH/c9-3-1-2-4-10-5-7-11-8-6-10;/h1-8H2;1H
Clé InChI
GVGLBMSAGIOHOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable