Documents
720267
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl213C6H4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
crystals
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
42-43 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
HFZWRUODUSTPEG-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - closed cup