Documents
717827
Sigma-Aldrich
3-Phenylisoxazole-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
73-77 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=Cc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-10(11-13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Clé InChI
SZXMDUKWIYIKKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable