Principaux documents
708283
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2,3-thiophenedicarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
5-Fluoro-thiophene-2,3-dicarbaldehyde
500 MG
274.00 CHF
274.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
274.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3FO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
274.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
crystals (fibrous)
Pf
41-44 °C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(C=O)c(C=O)s1
InChI
1S/C6H3FO2S/c7-6-1-4(2-8)5(3-9)10-6/h1-3H
Clé InChI
UHZWVDHHMHBMDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable