Documents
69285
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,6-hexanediamine hydrochloride
≥97.0%
Synonyme(s) :
N-Alloc-1,6-diaminohexane hydrochloride, Allyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Chaîne SMILES 
Cl.NCCCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-2-9-14-10(13)12-8-6-4-3-5-7-11;/h2H,1,3-9,11H2,(H,12,13);1H
Clé InChI
IDAXSHZWLHJRCA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable