Key Documents
691615
Sigma-Aldrich
(+)-Vinylboronic acid pinanediol ester
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H19BO2
Poids moléculaire :
206.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +30.0°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.479
Densité
1.002 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]3OB(O[C@]3(C)[C@@H]1C2)C=C
InChI
1S/C12H19BO2/c1-5-13-14-10-7-8-6-9(11(8,2)3)12(10,4)15-13/h5,8-10H,1,6-7H2,2-4H3/t8-,9-,10+,12-/m1/s1
Clé InChI
POAOFRAFKLHZGL-MWGHHZFTSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable