Documents
683477
Sigma-Aldrich
2-Acetylbenzothiophene
97%
Synonyme(s) :
1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
86-90 °C
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Application
Starter in benzothiophene chemistry.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Heterocycles, 45, 1363-1363 (1997)