Documents
679860
Sigma-Aldrich
tert-Butan-2-13C,d9-ol
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
2-Methyl-d3-2-propanol-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6, tert-Butyl-2-13C,d9 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
13C(CD3)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
83 °C
Pf
23-26 °C
Densité
0.878 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[13C](O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4+1
Clé InChI
DKGAVHZHDRPRBM-KOKDSCFFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
52.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.1 °C - closed cup