Documents
671975
Sigma-Aldrich
4-Chlormethyl-5-methyl-dioxol-2-on
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.54
Numéro Beilstein :
4798926
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96.5% (HPLC)
97%
Chaîne SMILES 
CC1=C(CCl)OC(=O)O1
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h2H2,1H3
Clé InChI
QCLFSYYUWPUWQR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
264.2 °F
Point d'éclair (°C)
129 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Iwona Dams et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(12), 21346-21363 (2015-12-04)
During the process development for multigram-scale synthesis of olmesartan medoxomil (OM), two principal regioisomeric process-related impurities were observed along with the final active pharmaceutical ingredient (API). The impurities were identified as N-1- and N-2-(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxolen-4-yl)methyl derivatives of OM. Both compounds, of