Documents
665541
Sigma-Aldrich
β-Alanine-3-13C, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
H215N13CH2CH2COOH
Poids moléculaire :
91.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
202 °C (dec.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH2][13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i2+1,4+1
Clé InChI
UCMIRNVEIXFBKS-NDLBAUGKSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable