Documents
665452
Sigma-Aldrich
5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil
97%
Synonyme(s) :
5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
128-132 °C
Chaîne SMILES 
CCCN1C(N)=C(N)C(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-3-5-13-8(12)7(11)9(15)14(6-4-2)10(13)16/h3-6,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
SVMBOONGPUFHRA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable