Key Documents
656283
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13NO3
Poids moléculaire :
183.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4630
Point d'ébullition
71-72 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1c(C)onc1CC
InChI
1S/C9H13NO3/c1-4-7-8(6(3)13-10-7)9(11)12-5-2/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
JDWLDZUUTIPZHV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup