Documents
633038
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-chlorothiophene
97%
Synonyme(s) :
1-(3-Chloro-2-thienyl)ethanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5ClOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5830 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1sccc1Cl
Conditionnement
Packaged in glass bottles