Key Documents
596809
Sigma-Aldrich
1,1′-Bi-2-naphthyl ditosylate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C6H4SO3C10H6-)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
180-184 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(OS(=O)(=O)c5ccc(C)cc5)ccc6ccccc46
InChI
1S/C34H26O6S2/c1-23-11-17-27(18-12-23)41(35,36)39-31-21-15-25-7-3-5-9-29(25)33(31)34-30-10-6-4-8-26(30)16-22-32(34)40-42(37,38)28-19-13-24(2)14-20-28/h3-22H,1-2H3
Clé InChI
BKYJBVWKVKRIDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable