Documents
593036
Sigma-Aldrich
N-(4-Chlorophenyl)formamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4NHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
97%
Pf
101-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(NC=O)cc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
T Yoshida et al.
Sangyo igaku. Japanese journal of industrial health, 34(1), 3-9 (1992-01-01)
Previously, we identified by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) urinary metabolites of p-chloroaniline (p-CA) in a patient with acute p-CA poisoning. Among these metabolites there is a possibility that 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) and p-chloroformanilide (p-CFA) are produced through some unknown metabolic pathways