Documents
589632
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl chloroacetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CO2Si(CH3)2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
48-49 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C8H17ClO2Si/c1-8(2,3)12(4,5)11-7(10)6-9/h6H2,1-5H3
Clé InChI
RUQHLZVDTNJVOW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter