Documents
578967
Sigma-Aldrich
1-Hydroxybenzotriazole solution
15 wt. % in DMF
Synonyme(s) :
HOBt solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.12
Numéro Beilstein :
5627231
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Concentration
15 wt. % in DMF
Indice de réfraction
n20/D 1.4500
Point d'ébullition
149-150 °C
Densité
0.983 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9/h1-4,10H
Clé InChI
ASOKPJOREAFHNY-UHFFFAOYSA-N
Produit comparable
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
138.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59.4 °C - closed cup