Principaux documents
561940
Sigma-Aldrich
(3,5-Dimethyl-4-nitro-2-pyridyl)-1-methanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
66-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cnc(CO)c(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-5-3-9-7(4-11)6(2)8(5)10(12)13/h3,11H,4H2,1-2H3
Clé InChI
KBCDOXSSYLFMHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable