Key Documents
560081
Sigma-Aldrich
9,9-Di-(2′-ethylhexyl)-2,7-dibromofluorene
98%
Synonyme(s) :
2,7-Dibromo-9,9-bis(2-ethylhexyl)-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-2-ethylhexylfluorene, 9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-dibromofluorene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H40Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
548.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5720 (lit.)
Densité
1.230 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C29H40Br2/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30)13-15-25(27)26-16-14-24(31)18-28(26)29/h13-18,21-22H,5-12,19-20H2,1-4H3
Clé InChI
WSBUZOZAKDVRTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable