Documents
554995
Poly[9,9-di(2′-ethylhexyl)fluoren-2,7-yleneethynylene]
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
147 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
chlorinated solvents: soluble (including chloroform)
λmax
381 nm
Fluorescence
λex 383 nm; λem 419 nm in chloroform
Description générale
Light-emitting polymer. Exhibits blue photo- and electroluminescence.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable