Documents
548022
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.500 (lit.)
Point d'ébullition
273-274 °C (lit.)
Densité
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(F)(F)F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3F3N2O5/c8-7(9,10)17-6-2-1-4(11(13)14)3-5(6)12(15)16/h1-3H
Clé InChI
KYUUZCUXYXNPFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
349.7 °F
Point d'éclair (°C)
176.5 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter