528099
8-Amino-6-methoxyquinoline hydrobromide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
238 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Br.COc1cc(N)c2ncccc2c1
InChI
1S/C10H10N2O.BrH/c1-13-8-5-7-3-2-4-12-10(7)9(11)6-8;/h2-6H,11H2,1H3;1H
Clé InChI
WGYQQCWLZRGIKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3