Documents
511870
Sigma-Aldrich
9H-Fluoren-9-yl isocyanate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
44-46 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=NC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-15-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H
Clé InChI
ZCUDVRDYVSFUTC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves