Documents
496502
Sigma-Aldrich
Tris[4-(vinyloxy)butyl] trimellitate
Synonyme(s) :
VEctomer® 5015 vinyl ether, Tris[4-(vinyloxy)butyl]-1,2,4-benzenetricarboxylate
About This Item
Formule linéaire :
C6H3[CO2(CH2)4OCH=CH2]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.51 (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=COCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCOC=C)c(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C27H36O9/c1-4-31-15-7-10-18-34-25(28)22-13-14-23(26(29)35-19-11-8-16-32-5-2)24(21-22)27(30)36-20-12-9-17-33-6-3/h4-6,13-14,21H,1-3,7-12,15-20H2
Clé InChI
XOTMHFNWERTCLG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)