Key Documents
494623
Sigma-Aldrich
Zinc sulfite dihydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
ZnSO3·2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: insoluble(lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.[Zn++].[O-]S([O-])=O