Key Documents
494232
Sigma-Aldrich
Vacuum pump oil
viscosity 150 cP (25 °C)(lit.)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41100000
Fabricant/nom de marque
Leybold
Indice de réfraction
n20/D 1.4811 (lit.)
Viscosité
150 cP(25 °C)(lit.)
Point d'ébullition
389 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Description générale
High quality oil withstands acids, alkalis, and other corrosives better than standard grade vacuum pump oils.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - Cleveland open cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - Cleveland open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter