Principaux documents
491241
Sigma-Aldrich
N-Methylpyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
1-Methylpyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5D8H3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
80-81 °C (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2
Clé InChI
AVFZOVWCLRSYKC-UDCOFZOWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.80 °C - closed cup