489409
Fluoromethane-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methyl-13C fluoride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.231 (vs air)
Pression de vapeur
44.2 atm ( 21.1 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
−77.9 °C (lit.)
Pf
−141.8 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[13CH3]F
InChI
1S/CH3F/c1-2/h1H3/i1+1
Clé InChI
NBVXSUQYWXRMNV-OUBTZVSYSA-N
Informations légales
Raccord cannelé
Régulateur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)