488194
Benzyl bromide-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
α-Bromotoluene-α-13C
About This Item
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
Point d'ébullition
198-199 °C (lit.)
Pf
−3-−1 °C (lit.)
Densité
1.446 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
Br[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6+1
Clé InChI
AGEZXYOZHKGVCM-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup