Documents
484946
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
96%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(CF3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.699 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C8H3BrF3NO/c9-5-1-2-7(13-4-14)6(3-5)8(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
UZFHKVBCBXPKKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup