483990
Erbium(III) acetylacetonate hydrate
97%
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione erbium(III) derivative, Er(acac)3
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: erbium
reagent type: catalyst
Pf
125 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Er](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Er.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
Clé InChI
FDDVCZNWLBKVFL-KJVLTGTBSA-K
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges