Documents
483141
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylsilane
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2SiH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
69-71 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[SiH](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
Clé InChI
USQQZWZBVGCDBX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter