478598
2-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate
90%
About This Item
Pureté
90%
Impuretés
10% 2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
Point d'ébullition
285 °C (lit.)
Densité
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccccc1S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-3-1-2-4-7(6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
LALCDSDHLXWTTL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter