474452
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl acrylate
95%
Synonyme(s) :
HFBA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Contient
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.352 (lit.)
Point d'ébullition
40-43 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(C(F)(F)F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C7H6F6O2/c1-2-4(14)15-3-6(9,10)5(8)7(11,12)13/h2,5H,1,3H2
Clé InChI
LMVLEDTVXAGBJV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.