Documents
474142
Sigma-Aldrich
[2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-Eicosafluoro-10-(trifluoromethyl)undecyl]oxirane
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H5F23O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
626.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Pf
43-46 °C (lit.)
Densité
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1