Documents
455520
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2-(Ethoxy)benzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
97-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO3/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
Clé InChI
DGFCTCGCMKEILT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for synthesis of pyridines and pyrimidines, reactions of bromo-N-methylpyrrole, or synthesis of diarylbenzophenones
Reactant involved in:
  • Ipso-amidation with nitriles
  • Studies of the effect of biaryl phosphine ligand structure on C-N and C-C bond formation
  • Oxidative coupling via C-H arylation
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable