Documents
455342
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
193 °C (lit.)
Densité
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-2-1-3-5(6(4)10)8(11,12)13/h1-3H
Clé InChI
RIKGRFSGIOOYEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.1 °F
Point d'éclair (°C)
101.7 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis and structural characterization of new phosphinooxazoline complexes of iron.
Sedinkin SL, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 693(18), 3081-3091 (2008)