Documents
455296
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
170 °C (lit.)
Densité
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-1-2-6(10)5(3-4)8(11,12)13/h1-3H
Clé InChI
BUDISZQHCHGLJW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis and optical and electrochemical properties of copolymers consisting of 9, 9-dihexylfluorene and aromatic triazole chromophores.
Chen S-H, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(1), 136-146 (2007)